Learn More
Diethylaminoethyldextran, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15465949
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15465949 100 g 100 Gramm
15455949 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15465949 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J63781.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.72 CHF
    181.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 59.07 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9015-73-0
DEAE-Dextran is used in the development of sustained release protein delivery and nucleic acid transfection systems. It has been speculated that DEAE-Dextran may cause a stimulation of the helper T-cell function in antibody synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DEAE-Dexban wird bei der Entwicklung von Systemen zur nachhaltigen Proteinabgabe und Nukleinsäure-Transfektion eingesetzt. DEAE-Dextran hat sich als effizientes Adjuvans in der Impfstoffproduktion bewährt. DEAE-Dextran wurde beispielsweise zur Immunisierung von Meerschweinchen und Schweinen mit inaktivierter Maul- und Klauenseuche und Rhesusaffen mit inaktiviertem Virus für Venezolanische Pferdeenzephalomyelitis (IVEE) eingesetzt. Der Wirkungsmechanismus von DEAE-Dexban ist nicht klar. Die Wirkung auf die humorale Reaktion von Rhesusaffen auf den IVEE-Impfstoff führt zu einer typischen IgM-IgG-Reaktion. Es wurde darüber spekuliert, dass DEAE-Dextran bei der Antikörpersynthese eine Stimulation der T-Helfer-Zellfunktion auslösen kann.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9015-73-0
MDL-Nummer MFCD00081561
Synonym DEAE-Dextran
IUPAC-Name Diethylaminoethyl Dextran
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethylaminoethyl dextran
Farbe Weiß
Menge 100 g
Merck Index 14,2936
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Physikalische Form Pulver