Learn More
Diethylaminoethyldextran, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455949 25 g 25 Gramm
15465949 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63781.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.98 CHF
    58.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 19.33 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9015-73-0
DEAE-Dextran is used in the development of sustained release protein delivery and nucleic acid transfection systems. It has been speculated that DEAE-Dextran may cause a stimulation of the helper T-cell function in antibody synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DEAE-Dexban wird bei der Entwicklung von Systemen zur nachhaltigen Proteinabgabe und Nukleinsäure-Transfektion eingesetzt. DEAE-Dextran hat sich als effizientes Adjuvans in der Impfstoffproduktion bewährt. DEAE-Dextran wurde beispielsweise zur Immunisierung von Meerschweinchen und Schweinen mit inaktivierter Maul- und Klauenseuche und Rhesusaffen mit inaktiviertem Virus für Venezolanische Pferdeenzephalomyelitis (IVEE) eingesetzt. Der Wirkungsmechanismus von DEAE-Dexban ist nicht klar. Die Wirkung auf die humorale Reaktion von Rhesusaffen auf den IVEE-Impfstoff führt zu einer typischen IgM-IgG-Reaktion. Es wurde darüber spekuliert, dass DEAE-Dextran bei der Antikörpersynthese eine Stimulation der T-Helfer-Zellfunktion auslösen kann.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9015-73-0
MDL-Nummer MFCD00081561
Synonym DEAE-Dextran
IUPAC-Name Diethylaminoethyl Dextran
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylaminoethyl dextran
Farbe Weiß
Menge 25 g
Merck Index 14,2936
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Physikalische Form Pulver