Learn More
Diethylamin, TRC
Artikelnummer. 30370965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370965 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30370965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44348550ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamine
CAS 109-89-7
Summenformel C4 H11 N
Menge 50 mL
Synonym Diethylamine (8CI), N-Ethylethanamine, DEA, N,N-Diethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCNCC
IUPAC-Name N-Ethylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
Formelmasse 73.0891