Learn More
Diethylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17988879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17988879 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17988879 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0273.13
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diethylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamine
CAS 109-89-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diethylamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H11 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCNCC
IUPAC-Name N-Ethylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
Menge 100 mg
Formelmasse 73,0891 g/mol