Learn More
Diethylaluminiumethoxid, 25 % w/w in Hexan
Artikelnummer. 11336329
Change view
Click to view available options
Menge:
50g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336329 50g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11336329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087625.NE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylaluminum ethoxide
CAS 1586-92-1
Dichte 0.851 g/mL
Flammpunkt −23°C (−9°F)
Geruch Petrol-like
Summenformel C6H15AlO
Strukturformel (C2H5)2Al(OC2H5)
MDL-Nummer MFCD00009059
Menge 50g
UN-Nummer UN3394
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym diethylaluminum ethoxide, aluminum, ethoxydiethyl, ethoxydiethylaluminium, diethylaluminium ethoxide, ethoxydiethylaluminum, ethoxy-diethylaluminum, ethoxydiethyl aluminum, ethoxy-diethylaluminium, ethoxydiethyl aluminium, ethoxydiethyl-aluminium
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrocarbons and ether.
InChI-Schlüssel GCPCLEKQVMKXJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO[Al](CC)CC
IUPAC-Name ethoxydiethylalumane
Molekulargewicht (g/mol) 130.17
PubChem CID 16683109
Formelmasse 130.17