Learn More
Diethylaluminiumchlorid, 96 %, 25 % w/w in Heptan
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Diethylaluminum chloride |
| Farbe | Farblos |
| Flammpunkt | −18°C (−1°F) |
| Geruch | Petroleum-like |
| Strukturformel | (C2H5)2AlCl |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3394 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with hexane. |
| IUPAC-Name | Chlor(Diethyl)Aluman |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?