Learn More
Diethyltrichlormethylphosphonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371398 10 g 10 Gramm
11361398 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010306.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 866-23-9 | C5H10Cl3O3P | 255.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 866-23-9
Summenformel C5H10Cl3O3P
Molekulargewicht (g/mol) 255.46
MDL-Nummer MFCD00013666
InChI-Schlüssel RVAQSYWDOSHWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl trichloromethylphosphonate, diethyl trichloromethyl phosphonate, phosphonic acid, trichloromethyl-, diethyl ester, methanephosphonic acid, trichloro-, diethyl ester, diethyltrichloromethylphosphonate, wln: gxggpo&o2&o2, 4-03-00-00262 beilstein handbook reference, trichloromethylphosphonic acid diethyl, diethoxyphosphino trichloromethyl-1-one
PubChem CID 70085
IUPAC-Name diethyl (trichloromethyl)phosphonate
SMILES CCOP(=O)(OCC)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl trichloromethylphosphonate
Dichte 1.3670 g/mL
Siedepunkt 128°C (14 mmHg)
Brechungsindex 1.462
Menge 10 g
UN-Nummer UN3278
Formelmasse 255.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit