Learn More
Diethyl-tert-Butylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357246 25 g 25 Gramm
11337246 1 g 1 Gramm
11347246 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09131.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 759-24-0 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Diethyl tert-butylmalonate is used in the preparation of enantiomers of 4-tert-butyl-3-isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyltert-Butylmalonat wird bei der Herstellung von Enantiomeren von 4-tert-butyl-3-Isopropyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabiclo[2.2.2]Oktan1-sulfid verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 759-24-0
Summenformel C11H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.28
MDL-Nummer MFCD00009152
InChI-Schlüssel RJNICNBRGVKNSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl tert-butylmalonate, diethyl t-butylmalonate, diethyl 1,1-dimethylethyl malonate, diethyl 2-tert-butyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl-, diethyl ester, diethyltert-butylmalonate, diethyl 2-tert-butylmalonate #, tert-butylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-tert-butylpropanedioate
PubChem CID 69798
IUPAC-Name Diethyl2-Tert-Butylpropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl tert-butylmalonate
Dichte 0.978
Siedepunkt 102°C to 104°C (11 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 25 g
Beilstein 1781709
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 97%