Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl succinate |
| Azidität | 0.2mg KOH/g max. |
| Schmelzpunkt | -20.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.0400g/mL |
| Siedepunkt | 217.0°C |
| Flammpunkt | 90°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |