Learn More
Diethyl Rivastigmin, TRC
Artikelnummer. 30378228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378228 100 mg
30371429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444950100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1230021-34-7
Summenformel C15 H24 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 264.3633
Synonym Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
IUPAC-Name [3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-Diethylcarbamat.
SMILES CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1
Formelmasse 264.1838