Learn More
Diethylpyrocarbonat, TRC
Artikelnummer. 30369290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369290 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369290 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44204525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Summenformel C6H10O5
Menge 25 g
Synonym Dicarbonic Acid, Diethyl Ester, Formic Acid, Oxydi-, Diethyl Ester, Pyrocarbonic Acid Diethyl Ester, Baycovin, DEPA, DEPC, Dekapex, Diethyl Dicarbonate, Diethyl Oxydiformate, Diethyl Pyrocarbonate, Piref, Ue 5908
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Formelmasse 162.0528