Learn More
Diethyl-Pyrocarbonat-Ribonuklease-Hemmer. MP Biomedicals
Artikelnummer. 11406672 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11406672 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406672 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 CHF
    246.51 CHF / 50 Milliliter
    Sparen 12.49 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Effective nuclease inhibitor used for modifying proteins and nucleic acids.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl-Pyrocarbonat
Namenshinweis Ribonuklease-Hemmer.
CAS 1609-47-8
Dichte 1.12 g/ml
Summenformel C6H10O5
MDL-Nummer MFCD00009106
Menge 50 ml
Synonym Diethyl-Pyrocarbonat, Diethyldicarbonat, Diethyloxydiformat, Bajcovin, Diethylpyrocarbonat, Ethyl-Pyrocarbonat, Dicarbonsäure, Diethylester, Dicarbonsäure-Diethylester, Diethyl-Pyrocarbonsäure, diethyl pyrocarbonic acid
InChI-Schlüssel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyldicarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formelmasse 162.1
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl Pyrocarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate