Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl-Pyrocarbonat |
| CAS | 1609-47-8 |
| Dichte | Dichte 1,12 g/ml, 1,1 sp. gr. |
| Summenformel | C6H10O5 |
| MDL-Nummer | MFCD00009106 |
| Menge | 25 ml |
| Synonym | Diethyl-Pyrocarbonat, Diethyldicarbonat, Diethyloxydiformat, Bajcovin, Diethylpyrocarbonat, Ethyl-Pyrocarbonat, Dicarbonsäure, Diethylester, Dicarbonsäure-Diethylester, Diethyl-Pyrocarbonsäure, diethyl pyrocarbonic acid |
| InChI-Schlüssel | FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)OC(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Ethoxycarbonylethylcarbonat |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethylpyrocarbonat
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.