Learn More
Diethyl-Pyrokarbonat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416672 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416672 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11416672 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215090280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 CHF
    447.84 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 23.16 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Inaktivierung von RNasen. Diethyl-Pyrocarbonat, MP Biomedicals, ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und pH-Wert. DEPC ist auch empfindlich gegenüber Ammoniak, das einen Zerfall zu Urethan, ein mögliches Karzinogen, verursacht. Es schützt RNA vor Ze
DEPC inaktiviert RNase in Lösung bei ca. 0.1 % (v/v). Es hemmt die Bindung von Ryanodin an die Ryanodin/Ca2+-Rezeptorkanäle in der Skelettmuskulatur dosisabhängig und zeitabhängig und erhöht die Ca2+-Permeabilität von SR-Vesikeln. DEPC ist als Nuklease-Inhibitor in einer Vielzahl von Anwendungen wirksam:
  • Modifikationsreagenz für His-und Tyr-Reste in Proteinen
  • Robuste Sonde für strukturelle Unterbrechungen in dsDNA, reagiert mit vollständig oder teilweise nicht zusammengesetzten Basen
  • Zur Modifikation von Proteinen und Nukleinsäuren
  • PCR-Reaktion, zur Behandlung von entionisiertem Wasser, wodurch das Risiko einer RNA-Degradierung durch RNasen verringert wird
  • Dot-Blot-Hybridisierung, zur Verdünnung der Gesamt-RNA, die aus verschiedenen Mikroorganismen isoliert wurde
Spezifikation
CAS 1609-47-8
Dichte 1,101 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 93 °C bis 94 °C (18 mmHg) (Literatur)
Summenformel C6H10O5
Brechungsindex n20/D 1.398 (Lit.)
MDL-Nummer MFCD00009106
Menge 100 ml
Synonym Diethyl-Pyrocarbonat, Diethyldicarbonat, Diethyloxydiformat, Bajcovin, Diethylpyrocarbonat, Ethyl-Pyrocarbonat, Dicarbonsäure, Diethylester, Dicarbonsäure-Diethylester, Diethyl-Pyrocarbonsäure, diethyl pyrocarbonic acid
Löslichkeitsinformationen Löslich in Alkoholen, Estern, Ketonen, Kohlenwasserstoffen. Eine 50%ige W/W-Lösung in Ethanol kann hergestellt werden. Langsam löslich in Wasser mit hydrolytischer Zersetzung, die Ethanol und CO2 ergibt.
InChI-Schlüssel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethoxycarbonylethylcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formelmasse 162.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arbeitskonzentration: Zur Rnase-Hemmung bei der Wasseraufbereitung: 1 ml DEPC auf 1 l Wasser geben. Über Nacht stehen lassen. Autoklave.
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl Pyrocarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate