missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl-Pyrocarbonat, > 97 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7082786
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1609-47-8
C6H10O5
162.141
MFCD00009106
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
3051
CHEBI:59051
Ethoxycarbonylethylcarbonat
CCOC(=O)OC(=O)OCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1609-47-8
C6H10O5
162.141
MFCD00009106
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
3051
CHEBI:59051
Ethoxycarbonylethylcarbonat
CCOC(=O)OC(=O)OCC

  • A strong, nonspecific inhibitor of ribonuclease
  • Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions
  • Used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH2 and imidazole groups in proteins
  • Reacts with amines and thus cannot be used with Tris Buffer

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • Starker, unspezifischer Inhibitor von Ribonuklease
  • Reagiert unter milden Bedingungen mit N1-Histidinresten von Proteinen
  • Wird zur Querverbindung und Modifikation von Proteinen durch Ethoxyformylierung von NH2- und Imidazol-Gruppen in Proteinen verwendet
  • Reagiert mit Aminen und kann daher nicht mit Tris-Puffer verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl Pyrocarbonate
Schmelzpunkt 69°C
Dichte 1.101
Siedepunkt 93°C to 94°C (18 mmHg)
Flammpunkt 69°C
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.398
Menge 25 mL
Beilstein 637031
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) ≥97%
Güte Ultrapure
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'