Learn More
Diethyl-Pyrocarbonat, > 97 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
- A strong, nonspecific inhibitor of ribonuclease
- Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions
- Used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH2 and imidazole groups in proteins
- Reacts with amines and thus cannot be used with Tris Buffer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Starker, unspezifischer Inhibitor von Ribonuklease
- Reagiert unter milden Bedingungen mit N1-Histidinresten von Proteinen
- Wird zur Querverbindung und Modifikation von Proteinen durch Ethoxyformylierung von NH2- und Imidazol-Gruppen in Proteinen verwendet
- Reagiert mit Aminen und kann daher nicht mit Tris-Puffer verwendet werden
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl Pyrocarbonate |
Schmelzpunkt | 69°C |
Dichte | 1.101 |
Siedepunkt | 93°C to 94°C (18 mmHg) |
Flammpunkt | 69°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Brechungsindex | 1.398 |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 637031 |
Formelmasse | 162.14 |