Learn More
Diethyl-(Phthalimidomethyl)phosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454557 25 g 25 Gramm
11444557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21096.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33512-26-4 | C13H16NO5P | 297.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33512-26-4
Summenformel C13H16NO5P
Molekulargewicht (g/mol) 297.247
MDL-Nummer MFCD00134313
InChI-Schlüssel IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalimidomethyl phosphonate, diethyl 1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl phosphonate, phthalimidomethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 1,3-dioxoisoindol-2-yl methylphosphonate, 2-diethoxycarbonyl methyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-1cp9b, diethyl phthalimidomethylphosphonate, n-diethoxyphosphoryl methyl phthalimide
PubChem CID 1924456
IUPAC-Name 2-(Diethoxyphosphorylmethyl)isoindol-1,3-dion
SMILES CCOP(=O)(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Menge 25 g
Formelmasse 297.25
Reinheit (%) 97%