missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylphthalat, TRC

Artikelnummer. 30011852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011852 500 g 500 Gramm
17918324 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444770500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84-66-2
Summenformel C12 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Phthalic acid, diethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Benzodioic acid diethyl ester, 1,2-Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Anozol, DEP, Diethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Diethyl phthalate, Ethyl phthalate, NSC 8905, Neantine, Palatinol A, Phthalol, Placidol E, Solvanol, Unimoll DA, o-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, o-Bis(ethoxycarbonyl)benzene, Phthalic acid, bis-ethyl ester
IUPAC-Name Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diethyl phthalate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 222.0892
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.