Learn More
Diethylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
2500 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428157 2500 g 2500 Gramm
11418157 250 g 250 Gramm
11408157 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17529.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.79 CHF
    68.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 8.14 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Diethyl phthalate is used in the production of perfumes, acetyl salicylic acid, plastics and mosquito repellents. It is used in cosmetic formulations and personal care products such as sprays, nail polishes, and perfumes. It acts as an alcohol denaturant. It is also used as a camphor substitute, plasticizer in solid rocket propellants and wetting agent. It finds application as a surface lubricant in food and pharmaceutical packaging. In addition to this, it is used as a detergent base and aerosol spray.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylphthalat wird bei der Herstellung von Parfums, Acetylsalicylsäure, Kunststoffen und Mückenabweisenden Mitteln verwendet. Es wird in Kosmetika und Körperpflegeprodukten wie Sprays, Nagelpolituren und Parfums verwendet. Es wirkt als Alkoholdenaturant. Es wird auch als Campher-Ersatz, Weichmacher in festen Raketentreibstoffen und Netzmittel verwendet. Es findet Anwendung als Oberflächenschmierstoff in Lebensmittel- und Pharmaverpackungen. Darüber hinaus wird es als Waschmittelbasis und Aerosolspray verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Chloroform, Diethylether, Benzol, Aceton, Pflanzenölen, Ketonen, Kohlenstofftetrachlorid, Estern, aromatischen Kohlenwasserstoffen und Methanol. Leicht mischbar mit Wasser und aliphatischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Permanganaten und Alkalien. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-66-2
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00009111
InChI-Schlüssel FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC-Name Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phthalate
Schmelzpunkt -64°C
Dichte 1.118
Siedepunkt 296°C to 298°C
Flammpunkt 160°C (320°F)
Brechungsindex 1.502
Menge 2500 g
Beilstein 1912500
Merck Index 14,7371
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,chloroform,diethyl ether,benzene,acetone,vegetable oils,ketones,carbon tetrachloride,esters,aromatic hydrocarbons and methanol. Slightly miscible with water and aliphatic solvents.
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalsäurediethylester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.