Learn More
Diethylphosphat, 98 , Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10529250
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
762-04-9
MFCD00044573
LXCYSACZTOKNNS-UHFFFAOYSA-N
diethyl phosphite, diethyl phosphonate, phosphonic acid, diethyl ester, phosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphine oxide, hydrogen diethyl phosphite, diethyl acid phosphite, o,o-diethyl phosphonate, phosphorous acid, diethyl ester, ethyl phosphonate eto 2hpo
6327654
CCO[P+](=O)OCC
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
762-04-9
MFCD00044573
LXCYSACZTOKNNS-UHFFFAOYSA-N
diethyl phosphite, diethyl phosphonate, phosphonic acid, diethyl ester, phosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphine oxide, hydrogen diethyl phosphite, diethyl acid phosphite, o,o-diethyl phosphonate, phosphorous acid, diethyl ester, ethyl phosphonate eto 2hpo
6327654
CCO[P+](=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl phosphite
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -70°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 60°C (6.0 Mbar)
Flammpunkt 74°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H11O3P
Strukturformel (C2H5O)2P(O)H
Brechungsindex 1.4070 to 1.409
Menge 250 g
Beilstein 01, 330
Fieser 01,251; 02,132; 12,187
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in common organic solvents
IUPAC-Name Diethoxy(oxo)phosphonium
Molekulargewicht (g/mol) 138.1
Viskosität 103 mm2/s (37°C)
Formelmasse 138.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl phosphite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.