Learn More
Diethylphenylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30369282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369282 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369282 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4448232.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Phenylmalonate
CAS 83-13-6
Summenformel C13H16O4
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O4/c1-3-16-12(14)11(13(15)17-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)c1ccccc1
IUPAC-Name Diethyl2-Phenylpropandioat
Molekulargewicht (g/mol) 236.26
Formelmasse 236.1049