Learn More
Diethylphenylmalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439706 250 g 250 Gramm
11429706 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20234.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83-13-6 | Molecular Formula: C13H16O4 | Molecular Weight: 236.267 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-13-6
Summenformel C13H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.267
MDL-Nummer MFCD00009144
InChI-Schlüssel FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
IUPAC-Name Diethyl2-Phenylpropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phenylmalonate
Schmelzpunkt 15°C to 16°C
Dichte 1.096
Siedepunkt 170°C to 172°C (14 mmHg)
Flammpunkt 120°C (248°F)
Brechungsindex 1.491
Menge 250 g
Beilstein 614465
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 98%