Learn More
Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethyl oxalate is used to prepare active pharmaceutical ingredients (API), plastics and dyestuff intermediates. It is also used as a solvent for cellulose esters, ethers, resins, perfumes and lacquers for electronics. It is involved in the transesterification reaction with phenol to get dipheny oxalate. It is also involved in the Claisen condensation ketosteroids to prepare glyoxalyl derivatives. Further, it is used to prepare sym-1,4-diphenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazine. In addition to this, it is utilized in the microemulsion synthesis of zinc oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethyloxalat wird zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (API), Kunststoffen und Farbstoff-Zwischenprodukten verwendet. Verwendung auch als Lösungsmittel für Celluloseester, Ether, Harze, Parfums und Lacke für die Elektronik. Beteiligt an der Umesterungsreaktion mit Phenol, um Diphenyoxalat zu erhalten. Weiterhin an den Claisen Kondensationsketosteroiden beteiligt, um Glyoxalyl-Derivate herzustellen. Außerdem wird es zur Herstellung von Sym-1,4-Diphenyl-1,4 -Dihydro-1,2,4,5-Polytetrazin verwendet. Darüber hinaus Einsatz in der Mikroemulsionssynthese von Zinkoxid-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Äther und anderen gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren und Basen. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl oxalate |
| Schmelzpunkt | -41°C |
| Dichte | 1.077 |
| Siedepunkt | 184°C to 186°C |
| Flammpunkt | 75°C (167°F) |
| Brechungsindex | 1.41 |
| Menge | 2500 g |
| UN-Nummer | UN2525 |
| Beilstein | 606350 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Diethyl oxalate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanedioic acid, diethyl ester