Learn More
Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461838
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461838 500 g 500 Gramm
11471838 2500 g 2500 Gramm
11481838 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14498.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Diethyl oxalate is used to prepare active pharmaceutical ingredients (API), plastics and dyestuff intermediates. It is also used as a solvent for cellulose esters, ethers, resins, perfumes and lacquers for electronics. It is involved in the transesterification reaction with phenol to get dipheny oxalate. It is also involved in the Claisen condensation ketosteroids to prepare glyoxalyl derivatives. Further, it is used to prepare sym-1,4-diphenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazine. In addition to this, it is utilized in the microemulsion synthesis of zinc oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyloxalat wird zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (API), Kunststoffen und Farbstoff-Zwischenprodukten verwendet. Verwendung auch als Lösungsmittel für Celluloseester, Ether, Harze, Parfums und Lacke für die Elektronik. Beteiligt an der Umesterungsreaktion mit Phenol, um Diphenyoxalat zu erhalten. Weiterhin an den Claisen Kondensationsketosteroiden beteiligt, um Glyoxalyl-Derivate herzustellen. Außerdem wird es zur Herstellung von Sym-1,4-Diphenyl-1,4 -Dihydro-1,2,4,5-Polytetrazin verwendet. Darüber hinaus Einsatz in der Mikroemulsionssynthese von Zinkoxid-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Äther und anderen gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren und Basen. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-92-1
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.142
MDL-Nummer MFCD00009119
InChI-Schlüssel WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
PubChem CID 7268
IUPAC-Name Diethyloxalat
SMILES CCOC(=O)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl oxalate
Schmelzpunkt -41°C
Dichte 1.077
Siedepunkt 184°C to 186°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.41
Menge 500 g
UN-Nummer UN2525
Beilstein 606350
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3125
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ether and other common organic solvents.
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%