Learn More
Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10784651 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10487180 25 g Glasflasche 25 Gramm
15700819 500 g Glasflasche 500 Gramm
10347430 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10207263 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10784651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159180010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-92-1
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
MDL-Nummer MFCD00009119
InChI-Schlüssel WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
PubChem CID 7268
IUPAC-Name Diethyloxalat
SMILES CCOC(=O)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl oxalate
Azidität 0.01% max. (as oxalic acid)
Schmelzpunkt -41.0°C
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 185.0°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCO2C2H5
Brechungsindex 1.4085 to 1.4105
Menge 1 kg
Beilstein 02, 535
Fieser 01,250; 02,132; 07,106; 15,133
Merck Index 15, 3142
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.