Learn More
Diethylmethylphosphonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10612992
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
683-08-9
C5H13O3P
152.13
MFCD00009813
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
diethyl methylphosphonate, diethyl methanephosphonate, phosphonic acid, methyl-, diethyl ester, demp, 1-ethoxy methyl phosphoryl oxyethane, methyl-phosphonicacidiethylester, diethylmethylphosphonate, diethyl methyphosphonate, diethoxymethylphosphine oxide, acmc-1b13h
12685
diethyl methylphosphonate
CCOP(C)(=O)OCC
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
683-08-9
C5H13O3P
152.13
MFCD00009813
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
diethyl methylphosphonate, diethyl methanephosphonate, phosphonic acid, methyl-, diethyl ester, demp, 1-ethoxy methyl phosphoryl oxyethane, methyl-phosphonicacidiethylester, diethylmethylphosphonate, diethyl methyphosphonate, diethoxymethylphosphine oxide, acmc-1b13h
12685
diethyl methylphosphonate
CCOP(C)(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl methylphosphonate
Namenshinweis 96%
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 78.0°C to 81.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 5 g
Formelmasse 152.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig