Learn More
Diethylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30006898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006898 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006898 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44442010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Malonate
CAS 105-53-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C7H12O4
Menge 10 g
Synonym Propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Malonic Acid Diethyl Ester, Propanedioic Acid Diethyl Ester, Carbethoxyacetic Ester, Dicarbethoxymethane, Diethyl Propane-1,3-dioate, Diethyl Propanedioate, Ethyl Malonate, Malonate Diethyl Ester, Methanedicarboxylic Acid Diethyl Ester-, NSC 136903, NSC 8864;
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Formelmasse 160.0736
Reinheit (%) >95%