Learn More
Diethylmalonat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11935021
Marke: Thermo Scientific Acros 114450100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-53-3
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
InChI-Schlüssel IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC-Name Diethylpropanedioat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl malonate
Schmelzpunkt -50.0°C
Dichte 1.0550g/mL
Siedepunkt 199.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel C2H5O2CCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 10 kg
Beilstein 02,573
Fieser 10,182; 13,69
Merck Index 15,3878
Relative Dichte 1.055
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and acetone
Viskosität 2.14 mPa.s (10°C)
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit