Learn More
Diethylmalonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472837 10,000 g 10000 Gramm
11452837 500 g 500 Gramm
11462837 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15468.0C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.169 g/mol
Diethyl malonate is used in organic synthesis for the preparation of alpha-aryl malonates, mono-substituted and di-substituted acetic acid, barbiturates and artificial flavorings. It is also involved in the synthesis of pharmaceuticals like chloroquine, butazolidin and barbital. It acts as intermediate in the synthesis of vitamin B1, vitamin B6, non-steroidal anti-inflammatory agents agrochemicals and perfumes. In Knoevenagel condensation reaction, it reacts with benzaldehyde to get diethyl benzylidenemalonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylmalonat wird in der organischen Synthese zur Herstellung von Alpha-Arylmalonaten, mono-substituierter und di-substituierter Essigsäure, Barbituraten und künstlichen Aromastoffen verwendet. Ist auch an der Synthese von Pharmazeutika wie Chloroquin, Butazolidin und Barbital beteiligt. Dient als Zwischenprodukt bei der Synthese von Vitamin B1, Vitamin B6, nicht steroidalen entzündungshemmenden Wirkstoffen Agrochemikalien und Parfüms. Bei Knoevenagel-Kondensationsreaktion reagiert es mit Benzaldehyd, wodurch Diethylbenzylidenemalonat entsteht.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylalkohol, Äther, Chloroform und Benzol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-53-3
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.169
MDL-Nummer MFCD00009195
InChI-Schlüssel IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC-Name Diethylpropanedioat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl malonate
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 1.055
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.414
Menge 10,000 g
Beilstein 774687
Merck Index 14,3823
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl alcohol,ether,chloroform and benzene. Slightly miscible with water.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit