Learn More
Diethylmaleat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10234000
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
141-05-9
172.18
MFCD00009191
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
5271566
CHEBI:68508
Diethyl-(Z)-but-2-endioat
CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
141-05-9
172.18
MFCD00009191
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
5271566
CHEBI:68508
Diethyl-(Z)-but-2-endioat
CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl maleate
Namenshinweis ca.90%
Schmelzpunkt -10.0°C
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 225.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H12O4
Strukturformel C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.4380 to 1.4420
Menge 5 g
Beilstein 02,751
Merck Index 15,3139
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol, diethyl ether
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl maleate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.