Learn More
Diethyl-L-(+)-Tartrat, TRC
Artikelnummer. 30372932
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372932 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372932 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4450401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Diethyl-L-Tartrate
CAS 87-91-2
Summenformel C8 H14 O6
Menge 1 g
Synonym (2R,3R)-2,3-dihydroxy-butanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxy-butanedioic Acid Diethyl Ester, , 2,3-Dihydroxy-[R-(R*,R*)]-butanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl Ester Tartaric Acid, (+)-(R,R)-Diethyl Tartrate, (+)-Diethyl L-Tartrate, (R,R)-Diethyl Tartrate, (R,R)-Tartaric Acid Diethyl Ester, Diethyl (+)-tartrate, Diethyl (2R,3R)-(+)-Tartrate, Diethyl (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinate, Diethyl (2R,3R)-Tartrate, Diethyl (R,R)-(+)-Tartrate, Diethyl (R,R)-Tartrate, Diethyl 1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedicarboxylate, Diethyl L-(+)-Tartrate, Diethyl L-(+)-Tartrate, Diethyl L-Tartarate, Diethyl L-Tartrate, Diethyl Tartrate, Ethyl (+)-Tartrate, Ethyl Tartrate, L-Diethyl Tartrate, L-Tartaric Acid Diethyl Ester, NSC 44808, NSC 8878, L-(+)-DET, (+)-DETA
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
Molekulargewicht (g/mol) 206.19
Formelmasse 206.079