Learn More
L(+)-Diethyl-L-Tartrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464260 100 g 100 Gramm
11433374 250 g 250 Gramm
11474260 500 g 500 Gramm
11423374 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10641.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
(+)-Diethyl L-tartrate is used as a chiral auxiliary in the Sharpless enantioselective epoxidation of allylic alcohols, for Sharpless-type enantioselective oxidation of sulfides to sulfoxides and as a chiral auxiliary in the enantioselective construction of cyclopropanes from allylic alcohols by an asymmetric Simmons-Smith reaction. It is also used as a chiral reagent in a host of chemical reactions, such as the synthesis of isoquinoline alkaloids and arundic acid, which has been used in acute ischemic stroke therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+)-Diethyl L-Tartrat wird als chirales Hilfsmittel bei der enantioselektiven Sharpless-Epoxidierung von allylischen Alkoholen, für die Sharpless-artige enantioselektive Oxidation von Sulfiden zu Sulfoxiden und als chirales Hilfsmittel bei der enantioselektiven Konstruktion von Cyclopropanen aus allylischen Alkoholen durch eine asymmetrische Simmons-Smith-Reaktion verwendet. Wird zudem als chirales Reagenz in einer Vielzahl chemischer Reaktionen verwendet, z. B. bei der Synthese von Isochinolin-Alkaloiden und Arundsäure, die bei der Behandlung akuter ischämischer Schlaganfälle verwendet wurde.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-91-2
Summenformel C8H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 206.19
MDL-Nummer MFCD00009143
InChI-Schlüssel YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Synonym diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
PubChem CID 6993580
SMILES CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Diethyl L-tartrate
Schmelzpunkt 17°C
Dichte 1.205
Siedepunkt 280°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.446
Menge 100 g
Beilstein 1727145
Merck Index 14,3855
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Optische Drehung +27° (c=1 in water)
IUPAC-Name 1,4-Diethyl-2,3-dihydroxybutandioat
Formelmasse 206.19
Reinheit (%) 98%