Learn More
Diethylketomalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435113 100 g 100 Gramm
11415113 5 g 5 Gramm
11425113 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435113 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12771.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174.152 g/mol
Diethyl ketomalonate, reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles, and 2-azadienes, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylketomalonat, Reagenz, das in Wittig- und Aza-Wittig-Reaktionen zur Synthese von Triazolen bzw. 2-Azadienen verwendet wird.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-09-6
Summenformel C7H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 174.152
MDL-Nummer MFCD00009121
InChI-Schlüssel DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
PubChem CID 69105
IUPAC-Name Diethyl 2-Oxopropanedioat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ketomalonate
Schmelzpunkt ∼-70°C
Dichte 1.142
Siedepunkt 208°C to 210°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 100 g
Beilstein 971873
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5913
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 174.15
Reinheit (%) 95%