Learn More
Diethyl-isopropylidenmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357626
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11195.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6802-75-1 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6802-75-1
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.234
MDL-Nummer MFCD00009147
InChI-Schlüssel WEISAZNMMVPNTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl isopropylidenemalonate, diethyl 2-propan-2-ylidene malonate, diethylisopropylidenemalonate, malonic acid, isopropylidene-, diethyl ester, propanedioic acid, 1-methylethylidene-, diethyl ester, isopropylidenemalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-propan-2-ylidene propanedioate, diethyl 2-1-methylethylidene malonate, 2-isopropylidene-malonic acid diethyl ester, acmc-209o1m
PubChem CID 81255
IUPAC-Name Diethyl-2-propan-2-ylidenpropandioat
SMILES CCOC(=O)C(=C(C)C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl isopropylidenemalonate
Dichte 1.021
Siedepunkt 123°C to 126°C (12 mmHg)
Flammpunkt 109°C (228°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 5 g
Beilstein 1776122
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 97%