Learn More
Diethylisobutylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30376513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376513 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376513 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444365500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Isobutylmalonate
CAS 10203-58-4
Summenformel C11H20O4
Menge 500 mg
Synonym 2-(2-Methylpropyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, (2-Methylpropyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, Ethyl 2-Ethoxycarbonyl-4-methylvalerate, NSC 68522
InChI-Formel InChI=1S/C11H20O4/c1-5-14-10(12)9(7-8(3)4)11(13)15-6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
SMILES O=C(C(C(OCC)=O)CC(C)C)OCC
IUPAC-Name Diethyl2-(2-Methylpropyl)propandioat
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
Formelmasse 216.1362