Learn More
Diethyliminodiacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird hauptsächlich zur Herstellung von N-(Phosphonethyl)-Iminodiessigsäure und Glyphosat verwendet. Wird als Rohstoff für Ionenaustauschharz, Gummi, galvanische Beschichtungen und Lebensmittelzusatzstoffe verwendet.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Alkohol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Wird hauptsächlich zur Herstellung von N-(Phosphonethyl)-Iminodiessigsäure und Glyphosat verwendet. Wird als Rohstoff für Ionenaustauschharz, Gummi, galvanische Beschichtungen und Lebensmittelzusatzstoffe verwendet.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Alkohol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl iminodiacetate |
Dichte | 1.056 |
Siedepunkt | 208°C |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Summenformel | C8H15NO4 |
Strukturformel | HN(CH2CO2C2H5)2 |
Brechungsindex | 1.435 |
Menge | 25 mL |
Synonym | diethyl iminodiacetate, diethyl 2,2'-azanediyldiacetate, diethyliminodiacetate, iminodiacetic acid diethyl ester, glycine, n-2-ethoxy-2-oxoethyl-, ethyl ester, diethyl 2,2'-iminodiacetate, n,n-bis ethoxycarbonylmethyl amine, acetic acid, iminodi-, diethyl ester, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate, zlchem 799 |
Löslichkeitsinformationen | Moderately soluble in water. |