Learn More
Diethylhydroxymethylphosphonat, Tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424727 25 g 25 Gramm
11414727 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21215.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3084-40-0 | Molecular Formula: C5H13O4P | Molecular Weight: 168.129 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Diethyl-Hydroxymethylphosphonat dient als Reaktant für die Synthese von α und β-Dialkoxyphosphorylisothiocyanat zur Verwendung in Studien zur Wachstumshemmung, dendritischen Polyglycerolanionen für L-Selectin-Hemmung, Phosphonate für Anti-HIV-1-Aktivität, Homo- und Copolymere von phosphonierten Norbornenen, Mitsunobu-Reaktionen. Beteiligt an Studien zur FBPase-Hemmung durch Phosphonsäure-haltige Thiazole.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3084-40-0
Summenformel C5H13O4P
Molekulargewicht (g/mol) 168.129
MDL-Nummer MFCD00014418
InChI-Schlüssel RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl hydroxymethyl phosphonate, diethyl hydroxymethylphosphonate, phosphonic acid, hydroxymethyl-, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-hydroxymethyl-, diethyl ester, acmc-1corl, diethoxyphosphoryl-methanol
PubChem CID 76513
IUPAC-Name Diethyl-(hydroxymethyl)phosphonat
SMILES CCOP(=O)(CO)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl hydroxymethylphosphonate
Dichte 1.14
Siedepunkt 124°C to 126°C (3 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 25 g
Formelmasse 168.13
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch