Learn More
Diethylfumarat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10687062
Marke: Thermo Scientific Acros 114380010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-91-6
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00064455
InChI-Schlüssel IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Synonym diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
PubChem CID 638144
ChEBI CHEBI:87388
IUPAC-Name 1,4-diethyl (2E)-but-2-enedioate
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl fumarate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 1.0°C to 2.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 218.0°C to 219.0°C
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.4396 to 1.4416
Menge 1 kg
Beilstein 02,742
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible.
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit