Learn More
Diethylfumarat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453307 500 g 500 Gramm
11443307 100 g 100 Gramm
11463307 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16214.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Diethyl fumarate, is used as an intermediate for plasticizer, flavoring agents and surface coatings. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a intermediate and solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylfumarat wird als Zwischenprodukt für Plastifizierer, Aromastoffe und Oberflächenbeschichtungen verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Wird auch als Zwischen- und Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Ist löslich in Wasser, Aceton und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-91-6
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00064455
InChI-Schlüssel IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Synonym diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
PubChem CID 638144
ChEBI CHEBI:87388
IUPAC-Name 1,4-diethyl (2E)-but-2-enedioate
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl fumarate
Schmelzpunkt ∼0°C
Dichte 1.05
Siedepunkt 98°C to 100°C (14 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 500 g
Beilstein 775347
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,acetone,and chloroform.
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%