Learn More
Diethylethylmalonat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10529240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10529240 100 g Glasflasche 100 Gramm
10224190 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10529240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114361000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 133-13-1 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-13-1
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD00009167
InChI-Schlüssel VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ethylmalonate, diethyl 2-ethylmalonate, propanedioic acid, ethyl-, diethyl ester, ethylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate, unii-69g92oyr3m, propanedioic acid, 2-ethyl-, 1,3-diethyl ester, malonic acid, ethyl-, diethyl ester, diethyl ethylpropanedioate, diethyl 2-ethylpropane-1,3-dioate
PubChem CID 8610
IUPAC-Name Diethyl-2-ethylpropandioat
SMILES CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ethylmalonate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 75°C to 77°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH(C2H5)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4150 to 1.417
Menge 100 g
Beilstein 02, 644
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit