Learn More
Diethylethoxymethylenmalonat, 98+%
Artikelnummer. 11484834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484834 250 g 250 Gramm
11474834 50 g 50 Gramm
11364499 100 g 100 Gramm
11374499 500 g -
11464834 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11484834 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13776.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-13-8 | C10H16O5 | 216,233 g/mol
Diethylethoxymethylenmalonat wird zur Synthese von Pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidinen verwendet. Wurde zunächst zur Überwachung der Aktivität von Lysin-Decarboxylase verwendet. Ist nützlich bei der Bestimmung von Aminosäuren durch Vorsäulenderivatisierung unter Verwendung der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC). Spielt eine wichtige Rolle bei der Gould-Jacobs-Reaktion zur Herstellung von Chinolinen. Beispielsweise reagiert Anil mit diesem Reagenz zu 4-Hydroxychinolin. Wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Flumequin, einem Fluorchinolonantibiotikum.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Diethyl-Ethoxymethylen-Emalonat wird zur Synthese von Pyrido[3,2-e]Pyrimido[1,2-c]Pyrimidinen verwendet. Wurde zunächst zur Überwachung der Aktivität von Lysin-Decarboxylase verwendet. Ist nützlich bei der Bestimmung von Aminosäuren durch Vorsäulenderivatisierung unter Verwendung der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC). Spielt eine wichtige Rolle bei der Gould-Jacobs-Reaktion zur Herstellung von Chinolinen. So reagiert beispielsweise Anile mit diesem Reagenz zu 4-Hydroxychinolin. Wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Flumequin, einem Fluorchinolonantibiotikum.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Dichlormethan und Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-13-8
Summenformel C10H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 216.233
MDL-Nummer MFCD00009148
InChI-Schlüssel LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
PubChem CID 6871
IUPAC-Name Diethyl-2-(ethoxymethyliden)propandioat
SMILES CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ethoxymethylenemalonate
Schmelzpunkt -33°C
Dichte 1.08
Siedepunkt 136°C to 139°C (10 mmHg)
Flammpunkt 144°C (291°F)
Geruch Ester-like
Brechungsindex 1.462
Menge 250 g
Beilstein 880058
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol. Immiscible with water.
Formelmasse 216.23
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke