Learn More
Diethyl ether, Spectrophotometric Grade, 99+%, stab. with copper
Artikelnummer. 15498575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498575 4 x 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15498575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33678.M1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ether, Ethyl ether
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Schmelzpunkt -116°C
Menge 4 x 1 L
Siedepunkt 34.6°C
Reinheit (%) 99+%