Learn More
Éther diéthylique, anhydre, extra sec, pour synthèse, stabilisé avec du pyrogallol, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Éther diéthylique, anhydre, extra sec, pour synthèse, stabilisé avec du pyrogallol
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -116°C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 587mbar at 20°C |
| Viscosité | 0.2448cp at 20°C |
| Point d’ébullition | 34.6°C |
| Poids de la formule | 74.12g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?