Learn More
Diethyldisulfid, TRC
Artikelnummer. 30370490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370490 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370490 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4443155G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl disulfide
CAS 110-81-6
Summenformel C4 H10 S2
Menge 5 g
Synonym Disulfide, diethyl, Ethyl disulfide (8CI), Diethyl disulfide, (Ethyldisulfanyl)ethane, 1,2-Diethyldisulfane, 3,4-Dithiahexane, Diethyl dithioether, Ethyl disulphide, Ethyldithioethane, NSC 8839
InChI-Formel InChI=1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCSSCC
IUPAC-Name (Ethyldisulfanyl)ethan
Molekulargewicht (g/mol) 122.2522
Formelmasse 122.0224