Learn More
(-)-Diethyl-d-Tartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459126 100 g 100 Gramm
11439126 5 g 5 Gramm
11449126 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17992.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Diethyl D(-)-tartrate is mainly used in chiral pharmaceuticals, chiral intermediates and chiral catalysts. It can be used with titanium in enolic asymmetric epoxidization. The compound d-alpha-tocopherol is the principal compound present in natural vitamin E sources. At present, d-alpha-tocopherol and other tocopherol derivatives are used in pharmaceuticals, foods and animal feeds. It is used as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D(-)-Weinsäurediethylester wird hauptsächlich in chiralen Pharmazeutika, chiralen Zwischenprodukten und chiralen Katalysatoren verwendet. Es kann mit Titan in der enolischen asymmetrischen Epoxidierung verwendet werden. Die Verbindung d-alpha-Tocopherol ist die Hauptverbindung, die in natürlichen Vitamin-E-Quellen vorhanden ist. Derzeit werden d-alpha-Tocopherol und andere Tocopherol-Derivate in Pharmazeutika, Lebensmitteln und Futtermitteln verwendet. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13811-71-7
Summenformel C8H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 206.19
MDL-Nummer MFCD00064451
InChI-Schlüssel YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonym --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
PubChem CID 117410
IUPAC-Name Diethyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat
SMILES CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Diethyl D-tartrate
Schmelzpunkt 17°C
Dichte 1.205
Siedepunkt 280°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.446
Menge 100 g
Beilstein 1727143
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −26.5° (c=1 in Water)
Formelmasse 206.19
Reinheit (%) 99%