Learn More
(-)-Weinsäurediethylester, 99 %, hergestellt aus nicht-natürlicher Weinsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782115 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10782115 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10684712 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10246830 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10509833 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10782115 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 200341000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13811-71-7
Summenformel C8H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 206.19
MDL-Nummer MFCD00064451
InChI-Schlüssel YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonym --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
PubChem CID 117410
IUPAC-Name Diethyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat
SMILES CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Diethyl D-tartrate
Namenshinweis Made from unnatural tartaric acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 280.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-CH(OH)CO2C2H5]2
Brechungsindex 1.4450 to 1.4470
Menge 100 mL
Beilstein 03, I, 181
Fieser 11,181; 13,202; 16,54
Relative Dichte 1.2
Spezifischer Drehzustand −9° (20°C neat)
Spezifische Drehung − 9.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 206.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit