Learn More
Diethylcyanophosphonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Cyanophosphonate |
| CAS | 2942-58-7 |
| Summenformel | C5H10NO3P |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethyl phosphorocyanidate, Cyanophosphonic Acid diethyl ester, DEPC, Diethoxyphosphoryl cyanide, Diethyl Cyanophosphate, Diethyl phosphorocyanidate, Diethylphosphoryl cyanide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C#N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.11 |
| Formelmasse | 163.0398 |