Learn More
Diethylcyanophosphonat, tech. 90 %
Artikelnummer. 11398975
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398975 25 g 25 Gramm
11388975 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398975 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14107.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Diethylcyanophosphonat wird für die Peptidsynthese und für die Phosphorylierung von Phenolen verwendet. Wird auch als Aktivierungsmittel für die fluoreszierende Derivatisierung von Carbonsäuren, die eine Trennung durch HPLC ermöglicht, zur Aktivierung von Carbonsäuren für die C-Acylierung von aktiven Methylenverbindungen und als Reagenz für die Phosphorylierung von Phenolen eingesetzt. Fördert die Bildung von Amiden und Estern aus Aminen oder Alkoholen in Gegenwart von z. B. Triethylamin, aktiviert Carbonsäuren gegenüber Nukleophilen
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2942-58-7
Summenformel C5H10NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 163.11
MDL-Nummer MFCD00010256
InChI-Schlüssel ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl cyanophosphonate, diethyl phosphorocyanidate, diethylphosphorocyanidate, diethylcyanophosphate, diethyl cyanidophosphate, phosphorocyanidic acid, diethyl ester, diethoxy-phosphoryl cyanide, diethyl cyanophosphosphonate, cyanophosphonic acid diethyl ester, diethylcyanophosphonate
PubChem CID 76257
IUPAC-Name Diethoxyphosphorylformonitril
SMILES CCOP(=O)(OCC)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl cyanophosphonate
Dichte 1.075
Siedepunkt 104°C to 105°C (19 mmHg)
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.401
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1768938
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 163.11
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch