Learn More
Diethylcyanophosphonat, 93 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10742651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10742651 5 g Glasflasche 5 Gramm
10581471 25 g Glasflasche 25 Gramm
10167793 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 224290050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2942-58-7
Summenformel C5H10NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 163.11
MDL-Nummer MFCD00010256
InChI-Schlüssel ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl cyanophosphonate, diethyl phosphorocyanidate, diethylphosphorocyanidate, diethylcyanophosphate, diethyl cyanidophosphate, phosphorocyanidic acid, diethyl ester, diethoxy-phosphoryl cyanide, diethyl cyanophosphosphonate, cyanophosphonic acid diethyl ester, diethylcyanophosphonate
PubChem CID 76257
SMILES CCOP(=O)(OCC)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl cyanophosphonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 104.0°C to 105.0°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 91% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2P(O)CN
Brechungsindex 1.4020 to 1.4040
Menge 5 g
Fieser 05,17; 06,192; 07,107; 10,145; 15,26; 16,24
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water
IUPAC-Name Diethoxyphosphorylformonitril
Formelmasse 163.11
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Flüssig