Learn More
Diethylkromoglikat, TRC
Artikelnummer. 30385885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385885 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444130100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16150-45-1
Summenformel C27 H24 O11
Molekulargewicht (g/mol) 524.47
Synonym Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate)
IUPAC-Name Ethyl 5-[3-(2-Ethoxycarbonyl-4-Oxochromen-5-yl)Oxy-2-Hydroxypropoxid]-4-Oxochromin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
Formelmasse 524.1319